7-Methyl-4-indanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR21818-1G OR21818-5G OR21818-10G
APOSOR21818-1GEA 872 DKK
APOSOR21818-1G APOSOR21818-5G APOSOR21818-10G
7-Methyl-4-indanol
7-Methyl-4-indanol
Formel: C₁₀H₁₂O
MDL Number: MFCD00173675
CAS-nummer: 16400-13-8