2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC501305-250MG PC501305-1G PC501305-5G
APOSPC501305-250MGEA 1560 DKK
APOSPC501305-250MG APOSPC501305-1G APOSPC501305-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol 95%
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₇H₃BrF₄O
Molekylvægt: 259 g/mol
MDL Number: MFCD28348577
CAS-nummer: 1807145-12-5
UN nummer: 1760
ADR: 8 III