(R)-1-Chloropropan-2-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR911848-250MG OR911848-1G OR911848-5G
APOSOR911848-250MGEA 436 DKK
APOSOR911848-250MG APOSOR911848-1G APOSOR911848-5G
(R)-1-Chloropropan-2-ol 98%
(R)-1-Chloropropan-2-ol
Formel: C₃H₇ClO
MDL Number: MFCD01862132
CAS-nummer: 19141-39-0
UN nummer: 1987
ADR: 3,III