4-fluorbenzamidin, HCl 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Fluorophenylformamidine hydrochloride
PC401011-1G PC401011-5G PC401011-10G
APOSPC401011-1GEA 404 DKK
APOSPC401011-1G APOSPC401011-5G APOSPC401011-10G
4-fluorbenzamidin, HCl 97%
4-fluorbenzamidin, HCl
Formel: C₇H₈ClFN₂
Molekylvægt: 174.61 g/mol
Smeltepunkt: 221 °C
MDL Number: MFCD04114421
CAS-nummer: 456-14-4
UN nummer: 2811