1,3-Bis(diphenylphosphino)propan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Propylenebis(diphenylphosphine), Propane-1,3-diylbis(diphenylphosphane), Propane-1,3-diylbis(diphenylphosphine), 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane, DPPP, Bis(1,2-diphenylphosphino)propane
OR41032-5G OR41032-25G OR41032-100G
APOSOR41032-5GEA 164 DKK
APOSOR41032-5G APOSOR41032-25G APOSOR41032-100G
1,3-Bis(diphenylphosphino)propan 97%
1,3-Bis(diphenylphosphino)propan
Formel: C₂₇H₂₆P₂
Molekylvægt: 412.45 g/mol
Smeltepunkt: 63…65 °C
MDL Number: MFCD00003050
CAS-nummer: 6737-42-4