5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC46365-250MG PC46365-1G PC46365-5G
APOSPC46365-250MGEA 491 DKK
APOSPC46365-250MG APOSPC46365-1G APOSPC46365-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzaldehyde 95%
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrClFO
Molekylvægt: 237.4535 g/mol
MDL Number: MFCD28652989
CAS-nummer: 1782815-29-5