4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC305031-250MG PC305031-1G
APOSPC305031-250MGEA 1640 DKK
APOSPC305031-250MG APOSPC305031-1G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₅BrF₄O
MDL Number: MFCD33395092
CAS-nummer: 2092603-19-3