3-Methyl-4-nitrobenzyl bromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR927531-5G OR927531-25G OR927531-100G
APOSOR927531-5GEA 709 DKK
APOSOR927531-5G APOSOR927531-25G APOSOR927531-100G
3-Methyl-4-nitrobenzyl bromide 98%
3-Methyl-4-nitrobenzyl bromide
Formel: C₈H₈BrNO₂
Smeltepunkt: 46…48 °C
MDL Number: MFCD04039920
CAS-nummer: 141281-38-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,II