3-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR72155-1G OR72155-5G
APOSOR72155-1GEA 3260 DKK
APOSOR72155-1G APOSOR72155-5G
3-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline
3-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline
Formel: C₉H₁₂N₂O₃
MDL Number: MFCD23993724
CAS-nummer: 1515219-57-4