1,3,5-Triphenoxybenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR72112-50G
OR72112-100G
APOSOR72112-50GEA
20740
DKK
APOSOR72112-50G
APOSOR72112-100G
1,3,5-Triphenoxybenzene
1,3,5-Triphenoxybenzene
Formel:
C₂₄H₁₈O₃ Smeltepunkt: 108…110 °C |
MDL Number:
MFCD00367787 CAS-nummer: 23879-81-4 |