(2-Methoxyphenyl)eddikesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Methoxyphenylacetic acid
OR6815-100G
OR6815-25G
OR6815-500G
APOSOR6815-100GEA
327
DKK
APOSOR6815-100G
APOSOR6815-25G
APOSOR6815-500G
(2-Methoxyphenyl)eddikesyre 97%
(2-Methoxyphenyl)eddikesyre
Formel:
(C₆H₄OCH₃)CH₂COOH Smeltepunkt: 122…125 °C |
MDL Number:
MFCD00004321 CAS-nummer: 93-25-4 |