3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenacyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-1-(3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC48962-250MG PC48962-1G PC48962-5G
APOSPC48962-250MGEA 1640 DKK
APOSPC48962-250MG APOSPC48962-1G APOSPC48962-5G
3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenacyl bromide 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Formel: C₈H₄Br₂ClFO
MDL Number: MFCD28733987
CAS-nummer: 1805478-98-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III