2-Cyclopropoxyethyl 4-methylbenzenesulphonate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR944284-250MG OR944284-1G
APOSOR944284-250MGEA 327 DKK
APOSOR944284-250MG APOSOR944284-1G
2-Cyclopropoxyethyl 4-methylbenzenesulphonate 95%
2-Cyclopropoxyethyl 4-methylbenzenesulphonate
Formel: C₁₂H₁₆O₄S
Smeltepunkt: 48 °C
MDL Number: MFCD22209886
CAS-nummer: 862728-59-4