2-Bromo-3,6-difluorobenzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC501813-250MG PC501813-1G PC501813-5G
APOSPC501813-250MGEA 1530 DKK
APOSPC501813-250MG APOSPC501813-1G APOSPC501813-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂F₂
MDL Number: MFCD28061450
CAS-nummer: 1805119-92-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,II