1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC408443-250MG PC408443-1G PC408443-5G
APOSPC408443-250MGEA 1640 DKK
APOSPC408443-250MG APOSPC408443-1G APOSPC408443-5G
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formel: C₆H₅F₃N₂O
MDL Number: MFCD28403393
CAS-nummer: 1557546-42-5