4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC305030-250MG PC305030-1G
APOSPC305030-250MGEA 1640 DKK
APOSPC305030-250MG APOSPC305030-1G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₄Br₂F₄
MDL Number: MFCD30748835
CAS-nummer: 2092187-20-5
UN nummer: 3265
ADR: 8,III