4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-fluoro-5-iodobenzene
PC501571-250MG PC501571-1G PC501571-5G
APOSPC501571-250MGEA 1310 DKK
APOSPC501571-250MG APOSPC501571-1G APOSPC501571-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl bromide 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂FI
Molekylvægt: 393.82 g/mol
MDL Number: MFCD18910205
CAS-nummer: 1379330-38-7
UN nummer: 3265
ADR: 8 III