Ethyl 3,4-difluorbenzoat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3201J-25G PC3201J-100G PC3201J-500G
APOSPC3201J-25GEA 676 DKK
APOSPC3201J-25G APOSPC3201J-100G APOSPC3201J-500G
Ethyl 3,4-difluorbenzoat 98%
Ethyl 3,4-difluorbenzoat
Formel: C₉H₈F₂O₂
Kogepunkt: 96/15 mm °C
MDL Number: MFCD00272138
CAS-nummer: 144267-96-9