4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC305027-250MG PC305027-1G
APOSPC305027-250MGEA 1040 DKK
APOSPC305027-250MG APOSPC305027-1G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃BrF₄O₂
Molekylvægt: 287.006 g/mol
MDL Number: MFCD31695851
CAS-nummer: 2092502-27-5