5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC250010-1G PC250010-5G
APOSPC250010-1GEA 976 DKK
APOSPC250010-1G APOSPC250010-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₂
Smeltepunkt: 88 - 89 °C
MDL Number: MFCD12026306
CAS-nummer: 654-97-7