2-Amino-3-cyclopropylbenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR70325-250MG OR70325-1G OR70325-5G
APOSOR70325-250MGEA 1310 DKK
APOSOR70325-250MG APOSOR70325-1G APOSOR70325-5G
2-Amino-3-cyclopropylbenzoic acid 95%
2-Amino-3-cyclopropylbenzoic acid
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
MDL Number: MFCD32862614
CAS-nummer: 2654087-87-1