2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR62193-250MG OR62193-1G
APOSOR62193-250MGEA 2050 DKK
APOSOR62193-250MG APOSOR62193-1G
2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid 95%
2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
Formel: C₈H₆BrClO₂
Smeltepunkt: 120 - 122 °C
MDL Number: MFCD18373986
CAS-nummer: 202001-01-2