Methyl 3-bromo-5-chloro-2-iodobenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61182-250MG OR61182-1G OR61182-5G
APOSOR61182-250MGEA 1430 DKK
APOSOR61182-250MG APOSOR61182-1G APOSOR61182-5G
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-iodobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-iodobenzoate
Formel: C₈H₅BrClIO₂
MDL Number: MFCD07780742
CAS-nummer: 933585-60-5