4-Methoxy-2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC412512-5G PC412512-10G PC412512-25G
APOSPC412512-5GEA 4360 DKK
APOSPC412512-5G APOSPC412512-10G APOSPC412512-25G
4-Methoxy-2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
4-Methoxy-2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
Formel: C₇H₅BF₄O₃
MDL Number: MFCD07784386
CAS-nummer: 871126-20-4