1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-methoxyethene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR923452-1G OR923452-5G
APOSOR923452-1GEA 436 DKK
APOSOR923452-1G APOSOR923452-5G
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-methoxyethene
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-methoxyethene
Formel: C₉H₂₀O₂Si
Kogepunkt: 62/9 mm °C
Massefylde: 0,863
Flammepunkt: 52 °C
MDL Number: MFCD02683524
CAS-nummer: 77086-38-5
UN nummer: 1993
ADR: 3,III