2-Chloro-9-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR946315-250MG OR946315-1G OR946315-5G
APOSOR946315-250MGEA 872 DKK
APOSOR946315-250MG APOSOR946315-1G APOSOR946315-5G
2-Chloro-9-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde 95%
2-Chloro-9-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₇ClN₂O₂
MDL Number: MFCD03284432
CAS-nummer: 17326-27-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III