1,2,4-Triazol-5-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR931823-1G OR931823-5G OR931823-25G
APOSOR931823-1GEA 186 DKK
APOSOR931823-1G APOSOR931823-5G APOSOR931823-25G
1,2,4-Triazol-5-one 98%
1,2,4-Triazol-5-one
Formel: C₂HN₃O
Molekylvægt: 83.05 g/mol
MDL Number: MFCD01446029
CAS-nummer: 42131-33-9