Ethyl-5-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 5-chloro-1H-indole-2-carboxylate, Ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate
OR10934-25G OR10934-100G
APOSOR10934-25GEA 556 DKK
APOSOR10934-25G APOSOR10934-100G
Ethyl-5-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl-5-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀ClNO₂
Smeltepunkt: 166…168 °C
MDL Number: MFCD00005610
CAS-nummer: 4792-67-0