tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR01993-5G OR01993-25G
APOSOR01993-5GEA 545 DKK
APOSOR01993-5G APOSOR01993-25G
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₉NO₃
Smeltepunkt: 58…59 °C
MDL Number: MFCD07779385
CAS-nummer: 147804-30-6