4-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
PC49634-250MG PC49634-1G PC49634-5G
APOSPC49634-250MGEA 1090 DKK
APOSPC49634-250MG APOSPC49634-1G APOSPC49634-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
MDL Number: MFCD22546902
CAS-nummer: 1018678-39-1