4-Bromo-2-isopropoxypyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR943968-250MG OR943968-1G OR943968-5G
APOSOR943968-250MGEA 985 DKK
APOSOR943968-250MG APOSOR943968-1G APOSOR943968-5G
4-Bromo-2-isopropoxypyridine 98%
4-Bromo-2-isopropoxypyridine
Formel: C₈H₁₀BrNO
Massefylde: 1,383
MDL Number: MFCD11869614
CAS-nummer: 1142194-24-8