(S)-tert-Butyl 3-aminoazepane-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR918689-250MG OR918689-1G
APOSOR918689-250MGEA 806 DKK
APOSOR918689-250MG APOSOR918689-1G
(S)-tert-Butyl 3-aminoazepane-1-carboxylate
(S)-tert-Butyl 3-aminoazepane-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
MDL Number: MFCD11041390
CAS-nummer: 625471-04-7