2-Bromo-3-iodopyridin-4-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR62195-250MG OR62195-1G
APOSOR62195-250MGEA 1220 DKK
APOSOR62195-250MG APOSOR62195-1G
2-Bromo-3-iodopyridin-4-amine 95%
2-Bromo-3-iodopyridin-4-amine
Formel: C₅H₄BrIN₂
MDL Number: MFCD28344964
CAS-nummer: 1300750-77-9