5-Amino-2-methylquinoline hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR72088-1G OR72088-5G
APOSOR72088-1GEA 741 DKK
APOSOR72088-1G APOSOR72088-5G
5-Amino-2-methylquinoline hydrochloride
5-Amino-2-methylquinoline hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₀N₂·ClH
CAS-nummer: 2828564-69-6