1-Methylnaphthalen 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: α-Methylnaphthalene
OR019113-25G OR019113-100G OR019113-500G
APOSOR019113-25GEA 436 DKK
APOSOR019113-25G APOSOR019113-100G APOSOR019113-500G
1-Methylnaphthalen 96%
1-Methylnaphthalen
Formel: C₁₁H₁₀
Kogepunkt: 240 - 243 °C
Smeltepunkt: −22 °C
Massefylde: 1,001
Flammepunkt: 82 °C
MDL Number: MFCD00004034
CAS-nummer: 90-12-0
UN nummer: 3082