2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR019105-5G OR019105-25G OR019105-100G
APOSOR019105-5GEA 164 DKK
APOSOR019105-5G APOSOR019105-25G APOSOR019105-100G
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol 98%
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol
Formel: C₈H₁₉NO₂
Kogepunkt: 95 °C
Massefylde: 0,954
Flammepunkt: 93 °C
MDL Number: MFCD00020604
CAS-nummer: 140-82-9