5-Chlor-2-nitrotoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17862-5G OR17862-25G
APOSOR17862-5GEA 164 DKK
APOSOR17862-5G APOSOR17862-25G
5-Chlor-2-nitrotoluen 98%
5-Chlor-2-nitrotoluen
Formel: C₇H₆ClNO₂
Smeltepunkt: 27 - 30 °C
MDL Number: MFCD00024579
CAS-nummer: 5367-28-2
UN nummer: 3457
ADR: 6.1,III