2-(Difluoromethoxy)-6-fluorobenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC37880-250MG PC37880-1G
APOSPC37880-250MGEA 1970 DKK
APOSPC37880-250MG APOSPC37880-1G
2-(Difluoromethoxy)-6-fluorobenzoic acid 95%
2-(Difluoromethoxy)-6-fluorobenzoic acid
Formel: C₈H₅F₃O₃
MDL Number: MFCD14698505
CAS-nummer: 960249-94-9