1,3,3-Trimethyl-5-oxocyclohexanecarbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR54837-1G OR54837-5G
APOSOR54837-1GEA 1970 DKK
APOSOR54837-1G APOSOR54837-5G
1,3,3-Trimethyl-5-oxocyclohexanecarbonitrile
1,3,3-Trimethyl-5-oxocyclohexanecarbonitrile
Formel: C₁₀H₁₅NO
Smeltepunkt: 66 - 67 °C
MDL Number: MFCD01937789
CAS-nummer: 7027-11-4