2-Chlornaphthalen 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR963893-1G OR963893-5G OR963893-25G
APOSOR963893-1GEA 164 DKK
APOSOR963893-1G APOSOR963893-5G APOSOR963893-25G
2-Chlornaphthalen 96%
2-Chlornaphthalen
Formel: C₁₀H₇Cl
Kogepunkt: 256 °C
Smeltepunkt: 57…61 °C
MDL Number: MFCD00035731
CAS-nummer: 91-58-7