2-Chloro-5-methylpyridine-4-boronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR906824-250MG OR906824-1G OR906824-5G
APOSOR906824-250MGEA 1730 DKK
APOSOR906824-250MG APOSOR906824-1G APOSOR906824-5G
2-Chloro-5-methylpyridine-4-boronic acid 95%
2-Chloro-5-methylpyridine-4-boronic acid
Formel: C₆H₇BClNO₂
Smeltepunkt: 110…120 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16610704
CAS-nummer: 2377605-91-7