4-Ethoxy-4'-methylbenzophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52285-5G OR52285-25G OR52285-100G
APOSOR52285-5GEA 197 DKK
APOSOR52285-5G APOSOR52285-25G APOSOR52285-100G
4-Ethoxy-4'-methylbenzophenone
4-Ethoxy-4'-methylbenzophenone
Formel: C₁₆H₁₆O₂
MDL Number: MFCD03138264
CAS-nummer: 65629-84-7