2-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR47899-250MG OR47899-1G OR47899-5G
APOSOR47899-250MGEA 1440 DKK
APOSOR47899-250MG APOSOR47899-1G APOSOR47899-5G
2-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile 95%
2-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile
Formel: C₆H₂BrClN₂
MDL Number: MFCD18261449
CAS-nummer: 1211537-53-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III