2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR45204-250MG OR45204-1G OR45204-5G
APOSOR45204-250MGEA 1310 DKK
APOSOR45204-250MG APOSOR45204-1G APOSOR45204-5G
2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile 95%
2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile
Formel: C₈H₇NS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD32219466
CAS-nummer: 2654087-86-0
UN nummer: 1993