2,4,5-Trifluorbenzonitril 94%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC99475-5G PC99475-25G PC99475-100G
APOSPC99475-5GEA 164 DKK
APOSPC99475-5G APOSPC99475-25G APOSPC99475-100G
2,4,5-Trifluorbenzonitril 94%
2,4,5-Trifluorbenzonitril
Formel: C₇H₂F₃N
Kogepunkt: 168…170 °C
Massefylde: 1,373
Flammepunkt: 83 °C
MDL Number: MFCD00013289
CAS-nummer: 98349-22-5