1-Iodperfluorbutan tech
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Perfluorobutyl iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-4-iodobutane, 1-Iodononafluorobutane, Nonafluoro-1-iodobutane
PC99446-25G PC99446-100G PC99446-500G
APOSPC99446-25GEA 175 DKK
APOSPC99446-25G APOSPC99446-100G APOSPC99446-500G
1-Iodperfluorbutan tech
1-Iodperfluorbutan
Formel: C₄F₉I
Molekylvægt: 345.93 g/mol
Kogepunkt: 64…66 °C
Smeltepunkt: –88 °C
Massefylde: 2.01
Flammepunkt: >115 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001062
CAS-nummer: 423-39-2
UN nummer: 3082
ADR: 9+EHS III