2-(Trifluoroacetyl)thiazole monohydrate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC99407-250MG PC99407-1G PC99407-5G
APOSPC99407-250MGEA 1340 DKK
APOSPC99407-250MG APOSPC99407-1G APOSPC99407-5G
2-(Trifluoroacetyl)thiazole monohydrate
2-(Trifluoroacetyl)thiazole monohydrate
Formel: C₅H₂F₃NOS·H₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD30742687
CAS-nummer: 2097800-30-9