4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC99170-250MG PC99170-1G PC99170-5G
APOSPC99170-250MGEA 1430 DKK
APOSPC99170-250MG APOSPC99170-1G APOSPC99170-5G
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1-iodobenzene
Formel: C₇H₄BrF₂I
MDL Number: MFCD18391112
CAS-nummer: 1261819-63-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,III