4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC99136-250MG PC99136-1G PC99136-5G
APOSPC99136-250MGEA 1530 DKK
APOSPC99136-250MG APOSPC99136-1G APOSPC99136-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₄Br₂F₄
Molekylvægt: 335.92 g/mol
MDL Number: MFCD33404156
CAS-nummer: 2090979-68-1
UN nummer: 3261
ADR: 8 III