4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC99134-250MG PC99134-1G PC99134-5G
APOSPC99134-250MGEA 1440 DKK
APOSPC99134-250MG APOSPC99134-1G APOSPC99134-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₃BrF₄O
Molekylvægt: 271.01 g/mol
MDL Number: MFCD32878885
CAS-nummer: 2091678-71-4